Tisk…
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
PC9674-5G PC9674-1G PC9674-10G
APOSPC9674-5GEA 622 CZK
APOSPC9674-5G APOSPC9674-1G APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
MW: 209.44
Bod tání: 29 °C
Hustota: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038306
CAS číslo: 883499-24-9