Tisk…
2,4,5-Trifluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 2480 CZK
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorophenol 98%
2,4,5-Trifluorophenol
Vzorec: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Bod tání: 37…42 °C
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061215
CAS číslo: 2268-16-8
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III