Tisk…
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9671-5G PC9671-25G
APOSPC9671-5GEA 953 CZK
APOSPC9671-5G APOSPC9671-25G
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407966
CAS číslo: 874781-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III