Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9670-5G PC9670-10G
APOSPC9670-5GEA 744 CZK
APOSPC9670-5G APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₉H₆F₆O
Bod varu: 158…160 °C
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728736
CAS číslo: 349-60-0
UN: 1993
ADR: 3,III