Tisk…
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorophenylacetonitrile
PC9669-25G PC9669-5G
APOSPC9669-25GEA 7080 CZK
APOSPC9669-25G APOSPC9669-5G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
MW: 214.037 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08458154
CAS číslo: 501420-63-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III