Tisk…
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9668-100G PC9668-25G PC9668-5G
APOSPC9668-100GEA 14880 CZK
APOSPC9668-100G APOSPC9668-25G APOSPC9668-5G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Bod varu: 130 °C/0,5mmHg
Bod tání: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037367
CAS číslo: 78239-71-1
UN: 3261
ADR: 8,II