Tisk…
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9667-1G PC9667-5G PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA 1490 CZK
APOSPC9667-1G APOSPC9667-5G APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412241
CAS číslo: 15017-52-4
UN: 3261
ADR: 8,III