2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
PC9666-25G
PC9666-5G
PC9666-100G
APOSPC9666-25GEA
787
CZK
APOSPC9666-25G
APOSPC9666-5G
APOSPC9666-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₄ MW: 235.12 Bod tání: 134…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007142 CAS číslo: 320-94-5 |