Tisk…
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9664-1G PC9664-25G PC9664-5G
APOSPC9664-1GEA 622 CZK
APOSPC9664-1G APOSPC9664-25G APOSPC9664-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃F₂NS
Bod varu: 170 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00175109
CAS číslo: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III