Tisk…
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9659-10G PC9659-1G PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA 10720 CZK
APOSPC9659-10G APOSPC9659-1G APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆O₄
MW: 332,2 g/mol
Bod tání: 40…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236693
CAS číslo: 35480-31-0