Tisk…
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrafluorobenzene-1,2-diol
PC9657-1G PC9657-250MG
APOSPC9657-1GEA 18520 CZK
APOSPC9657-1G APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Vzorec: C₆H₂F₄O₂
MW: 182.08 g/mol
Bod tání: 68…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075279
CAS číslo: 1996-23-2