Tisk…
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 12200 CZK
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Vzorec: C₄Br₂F₆
MW: 321,85 g/mol
Bod varu: 104…106 °C
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862090
CAS číslo: 384-51-0