Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 622 CZK
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 247170-27-0