Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9649-1G PC9649-25G PC9649-5G
APOSPC9649-1GEA 622 CZK
APOSPC9649-1G APOSPC9649-25G APOSPC9649-5G
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076409
CAS číslo: 886499-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III