Tisk…
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9642-25G PC9642-5G
APOSPC9642-25GEA 8700 CZK
APOSPC9642-25G APOSPC9642-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene
Vzorec: F₂CCFOCF₂CF₂Br
Bod varu: 55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02183517
CAS číslo: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4