Tisk…
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acryloyl chloride
PC9640-1G PC9640-5G PC9640-25G
APOSPC9640-1GEA 1080 CZK
APOSPC9640-1G APOSPC9640-5G APOSPC9640-25G
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O
MW: 234,602 g/mol
Bod varu: 148 °C
Hustota: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075514
CAS číslo: 64379-91-5
UN: 3265
ADR: 8,II