Tisk…
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 622 CZK
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₆FNO
MW: 163.15 g/mol
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00022719
CAS číslo: 2338-71-8