Tisk…
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 622 CZK
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
2,5-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863171
CAS číslo: 193353-34-3