Tisk…
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9633-1G PC9633-500MG
APOSPC9633-1GEA 20500 CZK
APOSPC9633-1G APOSPC9633-500MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Vzorec: C₁₀H₆F₃N₃S
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139802
CAS číslo: 338418-16-9