Tisk…
2-Amino-5-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9625-25G PC9625-5G PC9625-100G
APOSPC9625-25GEA 1700 CZK
APOSPC9625-25G APOSPC9625-5G APOSPC9625-100G
2-Amino-5-fluorophenol 97%
2-Amino-5-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127.12
Bod tání: 135…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671759
CAS číslo: 53981-24-1