Tisk…

1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9624-1G PC9624-5G
APOSPC9624-1GEA 3940 CZK
APOSPC9624-1G APOSPC9624-5G
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Vzorec: C₄H₄BrF₄I
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 129587-49-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR