Tisk…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9620-1G PC9620-25G PC9620-5G
APOSPC9620-1GEA 1210 CZK
APOSPC9620-1G APOSPC9620-25G APOSPC9620-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Bod tání: 209…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126332
CAS číslo: 915071-41-9