Tisk…
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9619-100G
APOSPC9619-100GEA 5060 CZK
APOSPC9619-100G
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene 98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070780
CAS číslo: 2369-37-1