Tisk…
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9618-25G PC9618-5G PC9618-1G
APOSPC9618-25GEA 11080 CZK
APOSPC9618-25G APOSPC9618-5G APOSPC9618-1G
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291.5
Bod varu: 265…267 °C
Hustota: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094561
CAS číslo: 351003-42-4
UN: 3265
ADR: 8 II