Tisk…

3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride

PC9616-100G PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-100GEA 8900 CZK
APOSPC9616-100G APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Bod varu: 76…77 °C
Hustota: 1,658 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 23,3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094559
CAS číslo: 351003-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR