Tisk…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9615-100G PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-100GEA 2860 CZK
APOSPC9615-100G APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093868
CAS číslo: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III