Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9612-1G PC9612-250MG PC9612-5G
APOSPC9612-1GEA 3540 CZK
APOSPC9612-1G APOSPC9612-250MG APOSPC9612-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
Vzorec: C₁₀H₁₃F₃N₄
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728997
CAS číslo: 238403-48-0
UN: 3263
ADR: 8,III