Tisk…
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9608-5G PC9608-1G PC9608-25G
APOSPC9608-5GEA 8070 CZK
APOSPC9608-5G APOSPC9608-1G APOSPC9608-25G
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Vzorec: C₄H₃BrF₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038269
CAS číslo: 382-14-9