Tisk…
Methoxyflurane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9601-25G PC9601-5G PC9601-1G
APOSPC9601-25GEA 12170 CZK
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G APOSPC9601-1G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Vzorec: C₃H₄Cl₂F₂O
Bod varu: 103…104,5 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,426 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040144
CAS číslo: 76-38-0
UN: 3271
ADR: 3,III