Tisk…
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl chloride
PC9598-1G PC9598-5G
APOSPC9598-1GEA 1160 CZK
APOSPC9598-1G APOSPC9598-5G
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Bod varu: 125 °C/7mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 21622-18-4
UN: 3265
ADR: 8,III