Tisk…
5-Fluoro-2-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9595-100G PC9595-500G
APOSPC9595-100GEA 0 CZK
APOSPC9595-100G APOSPC9595-500G
5-Fluoro-2-iodotoluene
5-Fluoro-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆FI
Bod varu: 138…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039397
CAS číslo: 66256-28-8