N-Boc-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9591-1G
PC9591-5G
PC9591-25G
APOSPC9591-1GEA
622
CZK
APOSPC9591-1G
APOSPC9591-5G
APOSPC9591-25G
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
N-Boc-4-fluoroaniline
Vzorec:
C₁₁H₁₄FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07127707 CAS číslo: 60144-53-8 |