Tisk…
3-Fluoro-2-butanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9588-1G PC9588-5G
APOSPC9588-1GEA 5630 CZK
APOSPC9588-1G APOSPC9588-5G
3-Fluoro-2-butanone 97%
3-Fluoro-2-butanone
Vzorec: C₄H₇FO
Bod varu: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862088
CAS číslo: 814-79-9
UN: 1224
ADR: 3,II