4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC9586-25G
PC9586-1G
PC9586-5G
APOSPC9586-25GEA
7080
CZK
APOSPC9586-25G
APOSPC9586-1G
APOSPC9586-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec:
C₉H₅F₃ Bod varu: 78…80 °C/2mmHg Hustota: 1,043 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861903 CAS číslo: 705-31-7 UN: 1993 ADR: 3,III |