Tisk…
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9584-1G PC9584-5G PC9584-25G
APOSPC9584-1GEA 622 CZK
APOSPC9584-1G APOSPC9584-5G APOSPC9584-25G
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Bod varu: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631584
CAS číslo: 66417-30-9