Tisk…
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9581-25G PC9581-5G
APOSPC9581-25GEA 1450 CZK
APOSPC9581-25G APOSPC9581-5G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782076
CAS číslo: 887266-99-1