Tisk…
5-Fluorobenzoxazole 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9577-1G PC9577-250MG PC9577-5G
APOSPC9577-1GEA 2240 CZK
APOSPC9577-1G APOSPC9577-250MG APOSPC9577-5G
5-Fluorobenzoxazole 97+%
5-Fluorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458151
CAS číslo: 221347-71-3