Tisk…
2-Chloro-3-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9575-25G PC9575-5G PC9575-100G
APOSPC9575-25GEA 2110 CZK
APOSPC9575-25G APOSPC9575-5G APOSPC9575-100G
2-Chloro-3-fluoroaniline 98%
2-Chloro-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Bod varu: 212…215 °C
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407961
CAS číslo: 21397-08-0