Tisk…
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-2-iodoaniline
PC9571-1G PC9571-250MG
APOSPC9571-1GEA 2280 CZK
APOSPC9571-1G APOSPC9571-250MG
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972994
CAS číslo: 845866-79-7