Tisk…
4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9565-1G PC9565-250MG
APOSPC9565-1GEA 24140 CZK
APOSPC9565-1G APOSPC9565-250MG
4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide 95+%
4-(Trifluoromethyl)nicotinohydrazide
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O
Bod tání: 157…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101567
CAS číslo: 175204-84-9