Tisk…
5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9564-1G PC9564-5G PC9564-250MG
APOSPC9564-1GEA 2070 CZK
APOSPC9564-1G APOSPC9564-5G APOSPC9564-250MG
5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate 97%
5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃ClFNS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 247170-25-8