Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-3-picoline
PC9553-1G PC9553-500MG
APOSPC9553-1GEA 827 CZK
APOSPC9553-1G APOSPC9553-500MG
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145.56
Bod tání: 43…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972725
CAS číslo: 38186-84-4