Tisk…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9552-1G PC9552-25G PC9552-5G
APOSPC9552-1GEA 622 CZK
APOSPC9552-1G APOSPC9552-25G APOSPC9552-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod tání: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458145
CAS číslo: 868167-61-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III