Tisk…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9551-1G PC9551-25G PC9551-5G
APOSPC9551-1GEA 622 CZK
APOSPC9551-1G APOSPC9551-25G APOSPC9551-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458144
CAS číslo: 56723-86-5