Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9550-1G PC9550-25G PC9550-5G
APOSPC9550-1GEA 622 CZK
APOSPC9550-1G APOSPC9550-25G APOSPC9550-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013374
CAS číslo: 74266-66-3