Tisk…
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC9549-1G PC9549-5G
APOSPC9549-1GEA 751 CZK
APOSPC9549-1G APOSPC9549-5G
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Bod varu: 76…82 °C/12mmHg
Hustota: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001844
CAS číslo: 80866-87-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III