Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9546-5G PC9546-1G
APOSPC9546-5GEA 1620 CZK
APOSPC9546-5G APOSPC9546-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56
Bod varu: 151…153 °C
Hustota: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236284
CAS číslo: 216144-68-2
UN: 3265
ADR: 8 II