Tisk…
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9545-25G PC9545-5G
APOSPC9545-25GEA 3740 CZK
APOSPC9545-25G APOSPC9545-5G
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole 99%
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Vzorec: C₇H₄F₄O
Bod varu: 100…105 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236323
CAS číslo: 1077-01-6
UN: 1993
ADR: 3,III