Tisk…
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9534-1G PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 622 CZK
APOSPC9534-1G APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156.11
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862084
CAS číslo: 51446-30-1