Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9532-25G PC9532-100G PC9532-5G
APOSPC9532-25GEA 622 CZK
APOSPC9532-25G APOSPC9532-100G APOSPC9532-5G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile
Vzorec: C₆HCl₂FN₂
Bod tání: 85…93 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863289
CAS číslo: 82671-02-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III